Wichtige Dokumente
347043
Lithiumperoxid
technical grade, 90%
Synonym(e):
Dilithium peroxide, Lithium oxide (Li2 O2 )
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Assay
90%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
[Li+].[Li+].[O-][O-]
InChI
1S/2Li.O2/c;;1-2/q2*+1;-2
InChIKey
HPGPEWYJWRWDTP-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?