Wichtige Dokumente
289132
Wasserstoffperoxid-Harnstoffaddukt
97%
Synonym(e):
Wasserstoffperoxidharnstoff, Carbamid-Per Hydrat, Carbamid-Peroxid, Percarbamid, Wasserstoffperoxid-Harnstoffaddukt
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
23.3 mmHg ( 30 °C)
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
mp (Schmelzpunkt)
90-93 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OO.NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O.H2O2/c2-1(3)4;1-2/h(H4,2,3,4);1-2H
InChIKey
AQLJVWUFPCUVLO-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- In the conversion of sulfides to sulfoxides or sulfones under solvent free condition.
- In the conversion of nitrogen heterocycles to their corresponding N-oxides.
- In the epoxidation of various alkene in combination with number of carboxylic anhydrides and disodium hydrogen phosphate in anhydrous organic solvents.
- In the Baeyer–Villiger oxidation reaction where in aldehydes and ketones undergo oxidation to produce esters and lactones using various peroxycarboxylic acids.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Inexpensive.
- Stable.
- Easy handling reagent.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?