Wichtige Dokumente
338966
3,8-Diamino-6-phenylphenanthridin
98%
Synonym(e):
6-Phenyl-3,8-phenanthridinediamine
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
Verunreinigungen
~2% ammonium chloride
mp (Schmelzpunkt)
196-198 °C (lit.)
SMILES String
Nc1ccc2c(c1)nc(-c3ccccc3)c4cc(N)ccc24
InChI
1S/C19H15N3/c20-13-6-8-15-16-9-7-14(21)11-18(16)22-19(17(15)10-13)12-4-2-1-3-5-12/h1-11H,20-21H2
InChIKey
CPNAVTYCORRLMH-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?