Wichtige Dokumente
512370
6-Amino-2-naphthoesäure
90%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
90%
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Verunreinigungen
3% 5-amino-2-naphthoic acid
5% 6-hydroxy-2-naphthoic acid
mp (Schmelzpunkt)
206-209 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Nc1ccc2cc(ccc2c1)C(O)=O
InChI
1S/C11H9NO2/c12-10-4-3-7-5-9(11(13)14)2-1-8(7)6-10/h1-6H,12H2,(H,13,14)
InChIKey
NZTPZUIIYNYZKT-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?