Wichtige Dokumente
193135
3,5-Bis-(trifluormethyl)-anilin
97%
Synonym(e):
5-Amino-α,α,α,α′,α′,α′-hexafluor-m-xylol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.434 (lit.)
bp
85 °C/15 mmHg (lit.)
Dichte
1.467 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
Nc1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5F6N/c9-7(10,11)4-1-5(8(12,13)14)3-6(15)2-4/h1-3H,15H2
InChIKey
CDIDGWDGQGVCIB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- N-[2-hydroxy-1-naphthylidene]-3, 5-bis(trifluoromethyl)aniline, Schiff′s base
- 5,7-bis(trifluoromethyl)aniline
- N-1-phenylethyl-3,5-bis(trifluoromethyl)aniline via titanium-catalyzed hydroamination reaction
- N,N′-bis[3,5-bis(tri-fluoromethyl)phenyl]thiourea, organocatalyst
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
208.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
98 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?