Wichtige Dokumente
345814
2-Fluor-6-(trifluormethyl)anilin
98%
Synonym(e):
2-Amino-3-fluorbenzotrifluorid, α,α,α,6-Tetrafluor-o-toluidin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.462 (lit.)
bp
155 °C (lit.)
Dichte
1.388 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
Nc1c(F)cccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5F4N/c8-5-3-1-2-4(6(5)12)7(9,10)11/h1-3H,12H2
InChIKey
CQSFHEFEKDRLKE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
127.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
53 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?