Merck
329452
Sigma-Aldrich
Ethyl-3-(trimethylsilyl)propinoat
99%
Synonym(e):
3-(Trimethylsilyl)-propiolsäure-ethylester
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3SiC≡CCO2C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.28
Beilstein:
1767850
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form:
liquid
Assay:
99%
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.441 (lit.)
bp
92-96 °C/28 mmHg (lit.)
Dichte
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
CCOC(=O)C#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H14O2Si/c1-5-10-8(9)6-7-11(2,3)4/h5H2,1-4H3
InChIKey
QRBKPHYAIRLCLK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ethyl 3-(trimethylsilyl)propynoate was used in the preparation of 4-ethoxycarbonyl-3-(trimethylsilyl)furan.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
159.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
71 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Regiospecific Displacement of the C-B Bond of Tris [4-(substituted) furan-3-yl] boroxines with C-Sn Bond and C-O Bond: Syntheses of 3, 4-Disubstituted Furans and 4-Substituted-3 (2H)-furanones.
Song ZZ and Wong HNC.
J. Chin. Chem. Soc., 42(4), 673-679 (1995)