Wichtige Dokumente
403482
3-(Trimethylsilyl)propinsäure
98%
Synonym(e):
3-(Trimethylsilyl)-propiolsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
bp
105-110 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
47-49 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
C[Si](C)(C)C#CC(O)=O
InChI
1S/C6H10O2Si/c1-9(2,3)5-4-6(7)8/h1-3H3,(H,7,8)
InChIKey
IPEATTYBFBRNEB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?