Wichtige Dokumente
324922
(−)-Methyl-(S)-3-brom-2-methylpropionat
97%
Synonym(e):
(+)-Methyl-(S)-β-bromoisobutyrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]20/D −23 to −16°, c = 5 neat
Optische Reinheit
ee: 99% (GLC)
Brechungsindex
n20/D 1.455 (lit.)
bp
97.5-98.5 °C/62 mmHg (lit.)
Dichte
1.422 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
ester
SMILES String
COC(=O)[C@H](C)CBr
InChI
1S/C5H9BrO2/c1-4(3-6)5(7)8-2/h4H,3H2,1-2H3/t4-/m1/s1
InChIKey
FKWNAVCXZSQYTA-SCSAIBSYSA-N
Anwendung
- As a reference substrate in the alkylation reactions of vitamin B12 derivatives.
- As a starting material in the preparation of biologically significant 3-[(2H-1,2,4-benzothiadiazine-1,1-dioxide-3-yl)thio]-2-methylpropanoic acids.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
163.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
73 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?