Wichtige Dokumente
250023
(S)-(+)-1-Brom-2-methylbutan
99%
Synonym(e):
(S)-(+)-2-Methylbutylbromid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]21/D +4.5°, c = 5 in chloroform
Brechungsindex
n20/D 1.445 (lit.)
bp
121-122 °C (lit.)
Dichte
1.223 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
alkyl halide
bromo
SMILES String
CC[C@H](C)CBr
InChI
1S/C5H11Br/c1-3-5(2)4-6/h5H,3-4H2,1-2H3/t5-/m0/s1
InChIKey
XKVLZBNEPALHIO-YFKPBYRVSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Zubehör
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
71.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
22 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
250023-5G | 4061837392764 |
250023-1G | 4061837392757 |