Wichtige Dokumente
299553
2-Acetyl-5-methylfuran
98%
Synonym(e):
NSC 80404
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
>1 (vs air)
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.512 (lit.)
bp
100-101 °C/25 mmHg (lit.)
Dichte
1.066 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
CC(=O)c1ccc(C)o1
InChI
1S/C7H8O2/c1-5-3-4-7(9-5)6(2)8/h3-4H,1-2H3
InChIKey
KEFJLCGVTHRGAH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
176.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
80 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?