Wichtige Dokumente
127124
N,N,N′-Trimethylethylendiamin
97%
Synonym(e):
1-(Dimethylamino)-2-(methylamino)ethane
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.419 (lit.)
bp
116-118 °C (lit.)
Dichte
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CNCCN(C)C
InChI
1S/C5H14N2/c1-6-4-5-7(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
HVOYZOQVDYHUPF-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
57.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
14 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
127124-25G | 4061838724700 |
127124-5G | 4061837506192 |