Merck
411019
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-Tetramethylethylendiamin
≥99.5%, purified by redistillation
Synonym(e):
1,2-Bis(dimethylamino)ethan, TEMED, TMEDA
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2NCH2CH2N(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.20
Beilstein:
1732991
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥99.5%
Form
liquid
Aufgereinigt durch
redistillation
Expl.-Gr.
9.08 %
Brechungsindex
n20/D 1.4179 (lit.)
bp
120-122 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−55 °C (lit.)
Dichte
0.775 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CN(C)CCN(C)C
InChI
1S/C6H16N2/c1-7(2)5-6-8(3)4/h5-6H2,1-4H3
InChIKey
KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
N,N,N′,N′-Tetramethylethylendiamin (TMEDA) ist ein zweizähniges Tertiäramin. Es ist eine Lewis-Base mit guten Lösungseigenschaften. Es ist ein nützlicher Ligand für die lithiumorganische Chemie. Die äußerst schnelle Dynamik der Ladungsübertragung in der molekularen Struktur von N,N,N′,N′-Tetramethylethylendiamin wurde mit Rydberg-Fingerprint-Spektroskopie untersucht.
Anwendung
  • Hydrogenolysis of Cationic Half-Sandwich Zinc Complexes Containing a Chelating Amine: Facile Cleavage of Zinc-Carbon Bond by Dihydrogen To Give Zinc Hydride Cations.: Diese Forschungsarbeit untersucht die Hydrolyse kationischer Zinkkomplexe, die durch N,N,N′,N′-Tetramethylethylendiamin (TMEDA) erleichtert wird, mit Schwerpunkt auf der Spaltung von Zink-Kohlenstoff-Bindungen, was wesentlich zur Katalysatorentwicklung und organischen Synthese beiträgt (Mahawar et al., 2024, DOI: 10.1002/chem.202401262).
  • Elektrophorese.: Diese Studie unterstreicht den Einsatz von TMEDA in Elektrophoreseanwendungen, die die Auflösung und Effizienz von Protein- und Nukleinsäuretrennungen verbessern, die für die biochemische Forschung von entscheidender Bedeutung sind (Sonagra und Dholariya, 2024, PubMed-ID: 36251838).
  • Dihydrogen Cleavage by a Zinc-Zinc Bond of a Heteroleptic Dizinc(I) Cation.: TMEDA wird bei der Aktivierung von Zink-Zink-Bindungen zur Wasserstoffspaltung verwendet, was seine Bedeutung für die anorganische Chemie und Katalysatorentwicklung zeigt (Mahawar et al., 2024, DOI: 10.1021/acs.inorgchem.4c01116).
  • Nontoxic Initiator Alternatives to TEMED for Redox Hydrogel Polymerization.: Die Studie untersucht sicherere Alternativen zu TMEDA für die Polymerisation von Hydrogelen, die für biomedizinische Anwendungen und die Polymerchemie unerlässlich sind (Pumpford et al., 2024, DOI: 10.1021/acsabm.3c01264).
  • Photoinduced Alkylsulfonylation and Cyanoalkylsulfonylation of Morita-Baylis-Hillman Adducts via Multicomponent Insertion of Sulfur Dioxide.: In diesem Artikel wird die Rolle von TMEDA bei der Vereinfachung von Mehrkomponentenreaktionen für die organische Synthese erörtert, die für die Entwicklung neuer synthetischer Methoden entscheidend sind (Song et al., 2024, DOI: 10.1021/acs.joc.4c00052).
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
61.7 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
16.5 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Organometallic p-complexes XII. The metalation of benzene and ferrocene by n-butyllithium-N, N, N', N'-tetramethylethylenediamine
Rausch MD and Ciappenelli DJ.
Journal of Organometallic Chemistry, 10(1), 127-136 (1967)
Hajime Mori et al.
The Journal of organic chemistry, 71(24), 9004-9012 (2006-11-18)
The novel example of a vinylic hydrogen more reactive than a benzylic hydrogen was found by treatment of a twisted styrene derivative with a strong base followed by D(2)O quenching. In this paper, the full details of the examples of
Marina V Novoselova et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 181, 680-687 (2019-06-22)
High intensity focused ultrasound (HIFU) is widely used in medical practice, including cancer therapy. Also this approach is promising for remote release of encapsulated drugs in various other biomedical applications where local treatment is needed. Our approach underpins the minimization
Is N, N, N', N'-tetramethylethylenediamine a good ligand for lithium?
Collum DB.
Accounts of Chemical Research, 25(10), 448-454 (1992)
Xinxin Cheng et al.
The journal of physical chemistry. A, 119(12), 2813-2818 (2015-02-26)
We have explored the ultrafast molecular structural dynamics associated with charge transfer in N,N,N',N'-tetramethylethylenediamine using Rydberg fingerprint spectroscopy in conjunction with self-interaction corrected density functional theory. Excitation at 239 nm prepares the molecule in the Franck-Condon region of the 3s