Wichtige Dokumente
126942
N,N′-Diethylethylendiamin
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.4326 (lit.)
bp
152-154 °C (lit.)
Dichte
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CCNCCNCC
InChI
1S/C6H16N2/c1-3-7-5-6-8-4-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3
InChIKey
CJKRXEBLWJVYJD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
91.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
33 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?