Wichtige Dokumente
281689
1,1-Diphenyl-2-picrylhydrazin
97%
Synonym(e):
α,α-Diphenyl-β-picrylhydrazine, 1,1-Diphenyl-2-(2,4,6-trinitrophenyl)hydrazine, 2,2-Diphenyl-1-(2,4,6-trinitrophenyl)hydrazine, 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazine, Diphenylpicrylhydrazine
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
~174 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[O-][N+](=O)c1cc(c(NN(c2ccccc2)c3ccccc3)c(c1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C18H13N5O6/c24-21(25)15-11-16(22(26)27)18(17(12-15)23(28)29)19-20(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-12,19H
InChIKey
WCBPJVKVIMMEQC-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Self-react. C - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?