Wichtige Dokumente
279897
(R)-(−)-2-Phenylpropionsäure
97%
Synonym(e):
(R)-(−)-Hydratropasäure, (R)-HTA
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D −72°, c = 1.6 in chloroform
Optische Reinheit
ee: 98% (HPLC)
Brechungsindex
n20/D 1.523 (lit.)
bp
115 °C/1 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
29-30 °C (lit.)
Dichte
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[C@@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-7(9(10)11)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3,(H,10,11)/t7-/m1/s1
InChIKey
YPGCWEMNNLXISK-SSDOTTSWSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chromatograms
application for HPLCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..