Merck
226149
Sigma-Aldrich
tert-Butyldimethylsilyltrifluormethansulfonat
reagent grade, 98%
Synonym(e):
tert.-Butyl-dimethylsilyl-trifluormethansulfonat, TBDMS-Triflat
About This Item
Lineare Formel:
CF3SO3Si(CH3)2C(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
264.34
Beilstein:
2370068
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
reagent grade
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.385 (lit.)
bp
65-67 °C/12 mmHg (lit.)
Dichte
1.151 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
triflate
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)[Si](C)(C)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H15F3O3SSi/c1-6(2,3)15(4,5)13-14(11,12)7(8,9)10/h1-5H3
InChIKey
WLLIXJBWWFGEHT-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Dieses Reagens wird verwendet, um eine sperrige tert-Butyldimethylsilyl-Gruppe in ein cis-Bis(alkenyl)oxiran einzubringen, um eine Cope-Umlagerung zu einem 2-CF3-4,5-dihydrooxepin bei Raumtemperatur zu ermöglichen.
Zusammen mit einem Thiolan fördert das Produkt eine schnelle und effiziente Chalkogenid-Morita-Baylis-Hillman-Reaktion.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
98.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
37 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chemistry Letters (Jpn), 33, 438-439 (2004)
Tetrahedron Letters, 47, 3553-3553 (2006)
The Journal of Organic Chemistry, 58, 2287-2287 (1993)
Heterocycles, 29, 35-35 (1989)
Tetrahedron Letters, 27, 3227-3227 (1986)