Wichtige Dokumente
279323
Benzoylchlorid-α-13C
99 atom % 13C
Synonym(e):
Benzoyl-chlorid-Carbonyl-13C
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Methode(n)
protein expression: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.553 (lit.)
bp
198 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−1 °C (lit.)
Dichte
1.219 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
Cl[13C](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5ClO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i7+1
InChIKey
PASDCCFISLVPSO-CDYZYAPPSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
161.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
72.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
279323-250MG | |
279323-1G | 4061837655777 |