Wichtige Dokumente
249696
2-Amino-4-thiazolessigsäure
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
130 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Nc1nc(CC(O)=O)cs1
InChI
1S/C5H6N2O2S/c6-5-7-3(2-10-5)1-4(8)9/h2H,1H2,(H2,6,7)(H,8,9)
InChIKey
DYCLHZPOADTVKK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- preparation of poly(2-amino-4-thiazoleacetic acid)/multiwalled carbon nanotubes modified glassy carbon electrodes, for the voltammetric determination of copper ions
- electrochemical synthesis of novel thiozole-based copolymer with 2-aminothiazole
- preparation of aquabis(2-amino-1,3-thiazole-4-acetato-κ2O,N3)nickel (II)
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)