Wichtige Dokumente
235377
Butyl-methylether
99%
Synonym(e):
α-Methoxybutane, 1-Methoxybutane, Methyl butyl ether, Methyl n-butyl ether, n-Butyl methyl ether
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
139 mmHg ( 25 °C)
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.374 (lit.)
bp
70-71 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−115 °C (lit.)
Dichte
0.744 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
SMILES String
CCCCOC
InChI
1S/C5H12O/c1-3-4-5-6-2/h3-5H2,1-2H3
InChIKey
CXBDYQVECUFKRK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
14.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-10 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?