Wichtige Dokumente
230235
Diphenylphosphinchlorid
98%
Synonym(e):
Chlordiphenylphosphin-oxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Brechungsindex
n20/D 1.609 (lit.)
bp
222 °C/16 mmHg (lit.)
Dichte
1.24 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClP(=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10ClOP/c13-15(14,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChIKey
QPQGTZMAQRXCJW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
78.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
26 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
230235-1KG | |
230235-5G | |
230235-100G | |
230235-10G | 4061838782489 |
230235-50G | 4061838135070 |
230235-5KG |