Wichtige Dokumente
229911
Natriumiodid
≥99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Hydriodic acid sodium salt, Sodium monoiodide
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
>1 (vs air)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.99% trace metals basis
Form
solid
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable (MS-laser desorption/ionization (LDI-MS))
Verunreinigungen
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
mp (Schmelzpunkt)
661 °C (lit.)
SMILES String
[Na+].[I-]
InChI
1S/HI.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?