Merck
538728
Sigma-Aldrich
Triethylphosphat
ReagentPlus®, ≥99.8%
Synonym(e):
TEP, Phosphorsäure-triethylester
About This Item
Lineare Formel:
(C2H5O)3PO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.15
Beilstein:
1705772
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Dampfdichte
6.28 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1 mmHg ( 40 °C)
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99.8%
Selbstzündungstemp.
845 °F
Expl.-Gr.
10 %
Brechungsindex
n20/D 1.403 (lit.)
bp
215 °C (lit.)
Dichte
1.072 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phosphate
SMILES String
CCOP(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C6H15O4P/c1-4-8-11(7,9-5-2)10-6-3/h4-6H2,1-3H3
InChIKey
DQWPFSLDHJDLRL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Triethylphosphat ist ein Alkylphosphat. Es ist an der Wärmetransformation von Natriumacetat-2-C14 zu n-Butylacetat-2-C14 beteiligt.
Anwendung
  • Sensortechnologie für den chemischen Nachweis: Triethylphosphat wird bei der Entwicklung von Harzen auf Basis von Trisaryl-phosphorsäuretriamid für einen Quarz-Mikrowaagensensor verwendet, wodurch die Nachweismöglichkeiten für Senfgas-Simulanzien verbessert werden. Dies ist für die chemische Sicherheit und die Umweltüberwachung von entscheidender Bedeutung (Heo et al., 2024).
  • Schwer entflammbare biobasierte Verbundstoffe: Die Forschungsarbeit hebt die Verwendung von Triethylphosphat bei der Herstellung von schwer entflammbaren, energiespeichernden und transparenten biobasierten Verbundstoffen hervor, wobei natürliche Zellulosevorlagen eingesetzt werden, um sowohl die Sicherheit als auch die Umweltverträglichkeit zu verbessern (Li et al., 2024).
  • Umweltstudien zur biologischen Abbaubarkeit: Triethylphosphat ist ein wesentlicher Bestandteil einer neuartigen Methode zur schnellen Überwachung von Organophosphat-Flammschutzmitteln (OPFRs) mittels Flüssig-Flüssig-Extraktion und Gaschromatographie-Massenspektrometrie. Dies ist ein signifikanter Fortschritt in der Umweltwissenschaft zur Beurteilung der biologischen Abbaubarkeit (Losantos et al., 2024).
Rechtliche Hinweise
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
266.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
130 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Novel PVDF-HFP flat sheet membranes prepared by triethyl phosphate (TEP) solvent for direct contact membrane distillation
Fadhil S, et al.
Chemical Engineering and Processing, 102, 16-26 (2016)
A novel approach to recycling of polyurethanes: chemical degradation of flexible polyurethane foams by triethyl phosphate
Troev K, et al.
Polymer, 41.19, 7017-7022 (2000)
Preparation of Ethyl Acetate-2-C14 and n-Butyl Acetate-2-C14 Using Alkyl Phosphates1
Ropp GA.
Journal of the American Chemical Society, 72.5 , 2299-2299 (1950)
Xiaoyu Du et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 103, 109731-109731 (2019-07-28)
The fabrication of bone tissue engineering scaffolds with high osteogenic ability and favorable mechanical properties is of huge interest. In this study, a silk fibroin (SF) solution of 30 wt% was extracted from cocoons and combined with mesoporous bioactive glass (MBG)
Xiaodi Ren et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(46), 28603-28613 (2020-11-05)
Functional electrolyte is the key to stabilize the highly reductive lithium (Li) metal anode and the high-voltage cathode for long-life, high-energy-density rechargeable Li metal batteries (LMBs). However, fundamental mechanisms on the interactions between reactive electrodes and electrolytes are still not