Wichtige Dokumente
719765
Triethyl-13C6-phosphat
99 atom % 13C, 95% (CP)
Synonym(e):
Ethyl-13C6 phosphat
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
95% (CP)
Form
liquid
bp
215 °C (lit.)
Dichte
1.107 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[13CH3][13CH2]OP(=O)(O[13CH2][13CH3])O[13CH2][13CH3]
InChI
1S/C6H15O4P/c1-4-8-11(7,9-5-2)10-6-3/h4-6H2,1-3H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChIKey
DQWPFSLDHJDLRL-IDEBNGHGSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
240.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
116 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)