Wichtige Dokumente
229776
Mangan(II)-acetat Tetrahydrat
99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Manganous acetate
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.99% trace metals basis
Form
crystalline powder
Eignung der Reaktion
core: manganese
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Dichte
1.589 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].CC(=O)O[Mn]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Mn.4H2O/c2*1-2(3)4;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
InChIKey
CESXSDZNZGSWSP-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
- Ausgangsmaterial für die Synthese von Mangancarboxylaten, die zur Herstellung von Manganoxid-Dünnschichten durch chemische Gasphasenabscheidung (CVD) verwendet werden
- Vorläufer für die Synthese von Mangan-TiO2-Verbundwerkstoffen durch chemische Dampfkondensation (CVC), die bei der Oxidation von NO bei niedrigen Temperaturen eingesetzt werden
- Vorläufer für die Herstellung von NCM-Pulver (LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2), das als Kathodenmaterial in Lithium-Ionen-Batterien verwendet werden kann
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
Brain
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?