Wichtige Dokumente
167266
2-Brom-1,4-dimethylbenzol
99%
Synonym(e):
2-Brom-p-xylol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.550 (lit.)
bp
199-201 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
9-10 °C (lit.)
Dichte
1.34 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
Cc1ccc(C)c(Br)c1
InChI
1S/C8H9Br/c1-6-3-4-7(2)8(9)5-6/h3-5H,1-2H3
InChIKey
QXISTPDUYKNPLU-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
174.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
79 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)