Wichtige Dokumente
111929
4-Chlortoluol
98%
Synonym(e):
1-Chloro-4-methylbenzene, 1-Methyl-4-chlorobenzene, 4-Methyl-1-chlorobenzene, 4-Methylchlorobenzene, 4-Methylphenyl chloride, p-Chloromethylbenzene, p-Chlorotoluene, p-Methylchlorobenzene, p-Tolyl chloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
4.38 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
10 mmHg ( 45 °C)
Assay
98%
Form
liquid
Verunreinigungen
≤2% 2-chlorotoluene
Brechungsindex
n20/D 1.52 (lit.)
bp
162 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
6-8 °C (lit.)
Dichte
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
Cc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H7Cl/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,1H3
InChIKey
NPDACUSDTOMAMK-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
123.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
51 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?