163244
Butylborsäure
97%
Synonym(e):
1-Butanboronsäure
Alle Fotos(3)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
90-92 °C (lit.)
SMILES String
CCCCB(O)O
InChI
1S/C4H11BO2/c1-2-3-4-5(6)7/h6-7H,2-4H2,1H3
InChIKey
QPKFVRWIISEVCW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
A precursor to unsymmetric borinic acids, inhibitors of serine proteases. Reagent used to prepare chiral oxazaborolidines.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 2, 1391-1391 (1992)
Journal of the American Chemical Society, 116, 3151-3151 (1994)
Tetrahedron Letters, 35, 4419-4419 (1994)
Analytical biochemistry, 195(1), 132-140 (1991-05-15)
We have developed techniques for the separation of unsulfated (2-acetamido-2-deoxy-3-O-(4-deoxy-alpha-L-threo- hex-4-enopyranosyluronicacid)-D-galactose and -D-glucose), monosulfated (2-acetamido-2-deoxy-3- O-(4-deoxy-2-O-sulfo-alpha-L-threo-hex-4-enopyranosyluronic acid)-D-galactose and 2-acetamido-2-deoxy-3-O-(4-deoxy-alpha-L-threo-hex- 4-enopyranosyluronic acid)-4-sulfo-D-galactose and -6-sulfo-D-galactose),disulfated (2-acetamido-2-deoxy-3-O-(4-deoxy-2-O-sulfo-alpha-L-threo-hex-4- enopyranosyluronic acid)-4-sulfo-D-galactose and -6-sulfo-D-galactose and 2-acet-amido-2-deoxy-3-O-(4-deoxy-alpha-L-threo-hex-4-enopy- ranosyluronic acid)-4,6-di-O-sulfo-D-galactose), and trisulfated (2-acetamido-2-deoxy-3-O-(4-deoxy-2-O- sulfo-alpha-L-threo-hex-4-enopyranosyluronic acid)-4,6-di-O-sulfo-D-galactose) isomers of chondroitin
A gas Chromatographic procedure for quantitation of ethylene glycol in postmortem blood.
Journal of analytical toxicology, 5(2), 69-72 (1981-03-01)