Wichtige Dokumente
154393
4-Acetylbenzonitril
99%
Synonym(e):
4′-Cyan-acetophenon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
Grünere Alternativprodukt-Bewertung
old score: 18
new score: 3
Find out more about DOZN™ Scoring
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Atom Economy
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp (Schmelzpunkt)
56-59 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
nitrile
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
CC(=O)c1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C9H7NO/c1-7(11)9-4-2-8(6-10)3-5-9/h2-5H,1H3
InChIKey
NLPHXWGWBKZSJC-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
154393-1KG | |
154393-25G | 4061832098333 |
154393-5G | 4061838741431 |
154393-5KG |