Wichtige Dokumente
544302
Methyl-4-acetylbenzoat
98%
Synonym(e):
4-Acetobenzoesäure-methylester
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CH3COC6H4CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
93-96 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
ketone
SMILES String
COC(=O)c1ccc(cc1)C(C)=O
InChI
1S/C10H10O3/c1-7(11)8-3-5-9(6-4-8)10(12)13-2/h3-6H,1-2H3
InChIKey
QNTSFZXGLAHYLC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Methyl 4-acetylbenzoate is an aromatic ketone that can be prepared from 4-bromoacetophenone.
Anwendung
Methyl 4-acetylbenzoate may be used in the preparation of 4-methoxycarbonyl-α-oxo-benzeneacetic acid and methyl 4-(2-(2-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)-2-oxoacetyl)benzoate.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Enantioselective photochemical synthesis of a ?-lactam via the solid state ionic chiral auxiliary method.
Scheffer JR and Wang K.
Synthesis, 112(08), 1253-1257 (2001)
Regioselective Copper?Catalyzed Oxidative Cross?Coupling of Imidazo [1,2?a] pyridines with Methyl Ketones: An Efficient Route for Synthesis of 1,2?Diketones.
Lei S, et al.
Advanced Bacterial Genetics, Cold Spring Harbor, 358(1), 67-73 (2016)