Merck
152560
Sigma-Aldrich
BDPA-Komplex mit Benzol (1:1), freies Radikal
Synonym(e):
α,γ-Bisdiphenylen-β-phenylallyl
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C39H27
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
495.63
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solid
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
210 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
C1(C([C]2C(C=CC=C3)=C3C4=C2C=CC=C4)=C5C(C=CC=C6)=C6C7=C5C=CC=C7)=CC=CC=C1.C8=CC=CC=C8
InChI
1S/C33H21.C6H6/c1-2-12-22(13-3-1)31(32-27-18-8-4-14-23(27)24-15-5-9-19-28(24)32)33-29-20-10-6-16-25(29)26-17-7-11-21-30(26)33;1-2-4-6-5-3-1/h1-21H;1-6H
InChIKey
JLJWIVHYUCBSRC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
BDPA complex with benzene (1:1) is a stable organic radical commonly employed in dynamic nuclear polarization NMR studies.
Anwendung
BDPA complex with benzene (1:1), free radical is used to study the antiradical activities of some flavonols, flavones, flavanones, and flavan-3-ols.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)