Wichtige Dokumente
141070
Isopropylisocyanat
≥98%
Synonym(e):
1-Methylethyl isocyanate, 2-Isocyanatopropane, Isopropyl isocyanate, Methyl ethyl isocyanate, Propan-2-yl isocyanate, n-Isopropyl isocyanate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.382 (lit.)
bp
74-75 °C (lit.)
Dichte
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
isocyanate
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)N=C=O
InChI
1S/C4H7NO/c1-4(2)5-3-6/h4H,1-2H3
InChIKey
GSLTVFIVJMCNBH-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
26.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-3 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?