Wichtige Dokumente
136603
1-Ethyl-2-methylindol
96%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H13N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
159.23
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.587 (lit.)
bp
266-267 °C (lit.)
Dichte
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCn1c(C)cc2ccccc12
InChI
1S/C11H13N/c1-3-12-9(2)8-10-6-4-5-7-11(10)12/h4-8H,3H2,1-2H3
InChIKey
XMOWAIVXKJWQBJ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
1-Ethyl-2-methylindole may be used in synthesis of hetrocyclic indole compounds.
Reactant for preparation of:
- (2-hydroxyethyl)ammonium salts of 1-R-indol-3-ylsulfanyl(sulfonyl)alkanecarboxylic acids as potential immunomodulators
- Three-bladed propeller-shaped molecules
- Potential non-steroidal aromatase inhibitors
- Antimycobacterial agents
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?