Wichtige Dokumente
131873
Tetrachlorthiophen
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.591 (lit.)
bp
75 °C/2 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
28-30 °C (lit.)
Dichte
1.704 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
Clc1sc(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C4Cl4S/c5-1-2(6)4(8)9-3(1)7
InChIKey
WZXXZHONLFRKGG-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?