Merck
110213
Sigma-Aldrich
Acrylnitril
≥99%, contains 35-45 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Synonym(e):
Vinylcyanid
About This Item
Lineare Formel:
CH2=CHCN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
53.06
Beilstein:
605310
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Dampfdichte
1.83 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
86 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99%
Selbstzündungstemp.
897 °F
Enthält
35-45 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Expl.-Gr.
17 %
Brechungsindex
n20/D 1.391 (lit.)
bp
77 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−83 °C (lit.)
SMILES String
C=CC#N
InChI
1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2
InChIKey
NLHHRLWOUZZQLW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Acrylnitril wird häufig als Monomer verwendet, das zur Klasse ungesättigter Nitrile gehört. Es dient als Schlüsselmonomer bei der Produktion verschiedener Polymere und Copolymere mit wünschenswerten Eigenschaften. Acrylnitril wird häufig bei der Herstellung von Acrylfasern eingesetzt, die für ihre Weichheit, Festigkeit und ausgezeichnete thermische und chemische Beständigkeit bekannt sind. Eine der Hauptanwendungen von Acrylnitril ist die Herstellung von Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymeren (ABS). ABS ist ein vielseitiger und äußerst langlebiger Kunststoff, der häufig in Automobilkomponenten, Geräten, Elektronikgehäusen und Konsumgütern verwendet wird. Die Zugabe von Acrylnitril zum Copolymer verbessert seine Wärmebeständigkeit und Schlagfestigkeit, wodurch ABS ein äußerst begehrtes Material ist.
Anwendung
Acrylnitril kann als Monomer verwendet werden:
  • Bei der Präparation des 3D-gedruckten Polymermaterials, Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), ein häufig verwendeter technischer Thermoplast, der für seine hohe Festigkeit, Langlebigkeit und Wärmebeständigkeit bekannt ist. Es dient als geeignetes Substrat für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich im medizinischen Bereich, kompatiblen Fertigungsprozessen, Spritzguss, Blasformen und Extrusion.
  • Bei der Copolymerisierung mit Lignosulfonat zur Entwicklung eines Kohlefaser-Vorläufers. Dieses Copolymer kann als Ausgangsmaterial dienen, das weiter thermisch behandelt wird, um Kohlefasern zu bilden.
  • Zur Synthese von Acrylamid-veredelten Acrylnitril-Copolymer-Membranen, die als Stützmatrix für die Immobilisierung von Cellulase-Enzymen dienen.
Acrylnitril wird für die Herstellung von Acrylfasern, Harzen (u.a. Acrylnitril-Butadien-Styrol und Styrol-Acrylnitril) und Nitrilkautschuk (Butadien-Acrylnitril) eingesetzt.
Biochem./physiol. Wirkung
Ein industrielles Karzinogen, das ein Multisite-Karzinogen in Ratten ist und eventuell auch Krebs beim Menschen erregt.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
23.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-5 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
R A Woutersen
Scandinavian journal of work, environment & health, 24 Suppl 2, 5-9 (1998-08-26)
Acrylonitrile is a monomer used extensively as a raw material in the manufacturing of acrylic fibers, plastics, synthetic rubbers, and acrylamide. It has been classified as a probable human carcinogen according to the results of numerous chronic rat bioassays. The
R Thier et al.
Archives of toxicology, 74(4-5), 184-189 (2000-08-26)
The high acute toxicity of acrylonitrile may be a result of its intrinsic biological reactivity or of its metabolite cyanide. Intravenous N-acetylcysteine has been recommended for treatment of accidental intoxications in acrylonitrile workers, but such recommendations vary internationally. Acrylonitrile is
N A Esmen
Scandinavian journal of work, environment & health, 24 Suppl 2, 63-70 (1998-08-26)
The reconstruction of worker exposures has been the mainstay of modem industrial epidemiologic studies. In most cases, the researchers are faced with the difficult dilemma created by the scarcity of the exposure measurement data vis-à-vis the demands for refined quantification.
Acrylonitrile and human cancer--an overview.
D Coggon et al.
Scandinavian journal of work, environment & health, 24 Suppl 2, 81-82 (1998-08-26)
J Whysner et al.
Regulatory toxicology and pharmacology : RTP, 27(3), 217-239 (1998-08-07)
Acrylonitrile (ACN) exposure is associated with tumors in rat brain, Zymbal gland, and mammary gland. Adducts affecting base pairing were formed in isolated DNA exposed in vitro to the ACN metabolite cyanoethylene oxide (CNEO). DNA from liver, which is not