Dokumente
8.00181
Sigma-Aldrich
Acrylsäure
(stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
Synonym(e):
Acrylsäure, 2-Propensäure, Acroleinsäure
About This Item
Lineare Formel:
CH2=CHCOOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
72.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
201-177-9
Dampfdruck
3.8 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
390 °C (DIN 51794)
Wirksamkeit
>192 mg/kg LD50, oral (Rat)
>290 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
3.9-19.8 % (v/v)
pH-Wert
2.1 (20 °C, 72.06 g/L in H2O)
bp
141 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
13 °C
Übergangstemp.
flash point 46 °C
Löslichkeit
1000 g/L
Dichte
1.05 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
15-25°C
InChI
1S/C3H4O2/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H,4,5)
InChIKey
NIXOWILDQLNWCW-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99,0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/4 °C): 1,048–1,050
Identität (IR): entspricht
Das Material wird mit Hydroquinon-Monomethylether stabilisiert.
Zum Zeitpunkt der Analytik wurde ein Stabilisatorgehalt von > 100 ppm ermittelt.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
119.3 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
48.5 °C - closed cup