Wichtige Dokumente
105465
1,2-Dichlorbutan
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
28 mmHg ( 32 °C)
Assay
98%
Selbstzündungstemp.
529 °F
Expl.-Gr.
2.25-9.25 %, 20 °F
Brechungsindex
n20/D 1.445 (lit.)
bp
125 °C (lit.)
Dichte
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
CCC(Cl)CCl
InChI
1S/C4H8Cl2/c1-2-4(6)3-5/h4H,2-3H2,1H3
InChIKey
PQBOTZNYFQWRHU-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
80.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
27 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)