Wichtige Dokumente
482331
4-Chlorbutylether
98%
Synonym(e):
Bis-(4-chlorbutyl)-ether
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.459 (lit.)
bp
129-131 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
ether
SMILES String
ClCCCCOCCCCCl
InChI
1S/C8H16Cl2O/c9-5-1-3-7-11-8-4-2-6-10/h1-8H2
InChIKey
PVBMXMKIKMJQRK-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?