Wichtige Dokumente
104817
Trichlor(octadecyl)silan
≥90%
Synonym(e):
Octadecyltrichlorsilan
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
>1 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
<5 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥90%
Brechungsindex
n20/D 1.459 (lit.)
bp
223 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C18H37Cl3Si/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22(19,20)21/h2-18H2,1H3
InChIKey
PYJJCSYBSYXGQQ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
404.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
207 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Flexible electronic circuits and displays based on organic active materials are future generations of products that may eventually enter mainstream electronics market.
Protokolle
Fabrication of Poly(triaryl amine) Field-effect Transistors
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
104817-100G | 4061838672117 |
104817-25G | 4061838672124 |
104817-500G | 4061838672131 |