Wichtige Dokumente
06720
2-Aminoethyl-hydrogensulfat
≥98.0% (T)
Synonym(e):
2-Aminoethyl-schwefelsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (T)
mp (Schmelzpunkt)
277 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
NCCOS(O)(=O)=O
InChI
1S/C2H7NO4S/c3-1-2-7-8(4,5)6/h1-3H2,(H,4,5,6)
InChIKey
WSYUEVRAMDSJKL-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?