Merck
H1384
Sigma-Aldrich
Hypotaurin
≥98% (TLC)
Synonym(e):
2-Aminoethansulfinsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C2H7NO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
109.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥98% (TLC)
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
H2O: 100 mg/mL
SMILES String
NCCS(O)=O
InChI
1S/C2H7NO2S/c3-1-2-6(4)5/h1-3H2,(H,4,5)
InChIKey
VVIUBCNYACGLLV-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Hypotaurin wird als Zusatzstoff im Fertilisationsmittel Tyrode-Albumin-Lactat-Pyruvat (TALP) verwendet, das zur In-vitro-Fertilisation und zur Bewertung der Entwicklung des Embryos eingesetzt wird. Es wird außerdem als H2S-Fänger verwendet.
Biochem./physiol. Wirkung
Antioxidans, das Hydroxylradikale bindet. Endogener hemmender Neuromodulator, der von Strychnin und Picrotoxin blockiert wird. Hemmt den Na2+-abhängigen Transport von GABA und β-Alanin. Es ist ein Abbauprodukt von Cystein und ein Vorläufer von Taurin.
Hypotaurin, ein Analogon von Cystamin, ist der Vorläufer für die Taurinsynthese. Es kann zum Schutz der Zellen vor oxidativer Schädigung sowohl als Antioxidans als auch als Singulett-Sauerstoff-Fänger fungieren. Berichten zufolge spielt Hypotaurin eine wichtige Rolle sowohl in der Erhaltung und Stimulierung der Spermienmotilität als auch bei der In-vitro-Fertilisation und der Entwicklung des Embryos.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Inhibitors of protein disulfide isomerase suppress apoptosis induced by misfolded proteins.
Hoffstrom BG
Nature Chemical Biology, 6(12), 900-900 (2010)
Satoshi Sugimura et al.
Scientific reports, 7(1), 6815-6815 (2017-07-30)
During antral folliculogenesis, developmental competence of prospective oocytes is regulated in large part by the follicular somatic component to prepare the oocyte for the final stage of maturation and subsequent embryo development. The underlying molecular mechanisms are poorly understood. Oocytes
Improvement of bovine semen quality by removal of membrane-damaged sperm cells with DNA aptamers and magnetic nanoparticles.
Farini V L, et al.
Journal of Biotechnology, 229, 33-41 (2016)
The antioxidant action of taurine, hypotaurine and their metabolic precursors.
Aruoma OI
The Biochemical Journal, 256(1), 251-251 (1988)
Keiji Mochida et al.
PloS one, 8(1), e49316-e49316 (2013-01-24)
Procedures for cryopreserving embryos vary considerably, each having its specific advantages and disadvantages in terms of technical feasibility, embryo survival yield, temperature permissibility and species- or strain-dependent applicability. Here we report a high osmolality vitrification (HOV) method that is advantageous