Wichtige Dokumente
27980
Crotonaldehyd (cis+trans)
ratio of cis- and trans-isomers (~1:20), ≥99.5% (GC)
Synonym(e):
2-Butenal (cis+trans)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99.5% (GC)
Form
liquid
Enthält
~0.1% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
~1% H2O as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.437
bp
101-102 °C (lit.)
Dichte
0.853 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C\C=C\C=O
InChI
1S/C4H6O/c1-2-3-4-5/h2-4H,1H3/b3-2+
InChIKey
MLUCVPSAIODCQM-NSCUHMNNSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- In the manufacturing of sorbic acid that are widely employed as food preservatives to avoid the food spoilage by microorganisms.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
55.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
13 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?