V800089
Bromophenol Blue
Powder
Synonyme(s) :
3′,3″,5′,5″-Tetrabromophenolsulfonphthalein, Bromphenol Blue Sultone Form
About This Item
Produits recommandés
product name
Bromophenol Blue,
Gamme de produits
Vetec™
Forme
powder
visual transition interval
3.0-4.6, yellow to purple
Pf
273 °C (lit.)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
Oc1c(Br)cc(cc1Br)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(Br)c(O)c(Br)c4
InChI
1S/C19H10Br4O5S/c20-12-5-9(6-13(21)17(12)24)19(10-7-14(22)18(25)15(23)8-10)11-3-1-2-4-16(11)29(26,27)28-19/h1-8,24-25H
Clé InChI
UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable