SYNF264525
Synthware™ Burets
class A, clear borosilicate glass 3.3, volume 25 mL
Synonyme(s) :
Synthware F264525, burette
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
clear borosilicate glass 3.3
Caractéristiques
class A
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Kemtech F264525
Volume
25 mL
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages