CLS210310
Pyrex® class A colored scale burette, with PTFE stopcock plug
volume 10 mL, accuracy: 0.02 mL
Synonyme(s) :
burettes, glass burettes, Corning® 2103
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
Caractéristiques
subdivision 0.05 mL
Fabricant/nom de marque
Corning 2103-10
Plage de mesure du volume
10 mL, accuracy: 0.02 mL
Volume
10 mL