CLS2122A25
Pyrex® colored scale burette, with straight bore PTFE stopcock
volume 25 mL, accuracy: 0.06 mL
Synonyme(s) :
burettes, glass burette, Corning® 2122A
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
Caractéristiques
subdivision 0.10 mL
Fabricant/nom de marque
Corning 2122A-25
Plage de mesure du volume
25 mL, accuracy: 0.06 mL
Volume
25 mL