Principaux documents
L7651
Sigma-Aldrich
Lysozyme from chicken egg white
lyophilized powder, protein ≥90 %, ≥40,000 units/mg protein, for molecular biology
Synonyme(s) :
Mucopeptide N-acétylmuramoylhydrolase, Muramidase
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Qualité
Molecular Biology
for molecular biology
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥40,000 units/mg protein
Poids mol.
single-chain 14.3 kDa
Composition
protein, ≥90%
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
chicken ... LYZ(396218)
Application
L′enzyme dégrade la paroi cellulaire des bactéries ; elle est utilisée pour préparer des sphéroplastes.
Lysozyme hydrolyzes the β-1,4 linkages between N-acetylmuramic acid and N-acetylglucosamine, a polysaccharide backbone of peptidoglycans in the cell wall structure of many microorganisms. This is particularly useful for lysing Gram-positive and Gram-negative bacteria for subsequent nucleic acid extraction.
Actions biochimiques/physiologiques
Le lysozyme hydrolyse les liaisons β(1→4) entre les résidus d′acide N-acétylmuramique et de N-acétyl-D-glucosamine dans le peptidoglycane et entre les résidus de N-acétyl-D-glucosamine dans la chitodextrine. Les cellules à Gram positif sont très susceptibles à cette hydrolyse, car leur paroi cellulaire contient une proportion élevée de peptidoglycanes. Les cellules à Gram négatif sont moins susceptibles, en raison de la présence d′une membrane externe et d′une proportion plus faible de peptidoglycanes. Cependant, ces cellules peuvent être hydrolysées en présence d′EDTA, qui chélate les ions métalliques de la membrane externe des bactéries.
L′enzyme est active dans une vaste gamme de pH (de 6,0 à 9,0). À pH 6,2, une activité maximale est observée sur une plus vaste plage de forces ioniques (de 0,02 à 0,100 M) qu′à pH 9,2 (0,01 à 0,006 M).
Le lysozyme hydrolyse les liaisons β(1→4) entre les résidus d′acide N-acétylmuramique et de N-acétyl-D-glucosamine dans le peptidoglycane et entre les résidus de N-acétyl-D-glucosamine dans la chitodextrine. Les cellules à Gram positif sont très susceptibles à cette hydrolyse, car leur paroi cellulaire contient une proportion élevée de peptidoglycanes.
Caractéristiques et avantages
  • Highly purified by repeated crystallization and dialysis
  • Each lot is use-tested for isolation of plasmid DNA from E. coli
Définition de l'unité
One unit will produce a ΔA450 of 0.001 per min at pH 6.24 at 25°C, using a suspension of Micrococcus lysodeikticus as substrate, in a 2.6 mL reaction mixture (1 cm light path).
Forme physique
Lyophilized powder, essentially salt-free
Notes préparatoires
3× crystallized
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
  1. Which document(s) contains shelf-life or expiration date information for a given product?
    If available for a given product, the recommended re-test date or the expiration date can be found on the Certificate of Analysis.
  2. How do I get lot-specific information or a Certificate of Analysis?
    The lot specific COA document can be found by entering the lot number above under the "Documents" section.
  3. How can I reconstitute Lysozyme from chicken egg white, Product L7651?
    For E. coli cell lysis, use a freshly prepared lysozyme solution (10 mg/mL) in 10 mM Tris-HCl, pH 8.0. The product is also soluble in water (10 mg/mL) yielding a clear to slightly hazy colorless solution.
  4. How stable are solutions of Lysozyme from chicken egg white, Product L7651?
    Aqueous solutions should retain activity for at least one month when stored between 2-8 °C.
  5. Is Lysozyme from chicken egg white, Product L7651, suitable for bacterial lysis prior to DNA purification?
    Each lot is verified to be suitable for use as a lysing agent in purifying plasmid DNA from E. coli. You can also use this product in combination with the GenElute Bacterial Genomic DNA Kit (Product No. NA2100) to purify genomic DNA from Gram-positive bacteria.
  6. How do I find price and availability?
    There are several ways to find pricing and availability for our products. Once you log onto our website, you will find the price and availability displayed on the product detail page. You can contact any of our Customer Sales and Service offices to receive a quote.  USA customers:  1-800-325-3010 or view local office numbers.
  7. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product. 
  8. My question is not addressed here, how can I contact Technical Service for assistance?
    Ask a Scientist here.
Lauri Mikonranta et al.
Journal of invertebrate pathology, 144, 88-96 (2017-02-07)
The insect immune system has versatile ways of coping with microbial insults. Currently, innate immune priming has been described in several invertebrates, and the first insights into its mechanistic basis have been described. Here we studied infections with two different
Sambrook, J., et al.
Molecular Cloning: A Laboratory Manual, 1-1 (1989)
Sara A Bumgardner et al.
PloS one, 13(5), e0196950-e0196950 (2018-05-08)
Safe and efficacious orally-delivered mucosal vaccine platforms are desperately needed to combat the plethora of mucosally transmitted pathogens. Lactobacillus spp. have emerged as attractive candidates to meet this need and are known to activate the host innate immune response in
Anuj Shukla et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 105(13), 5075-5080 (2008-03-26)
In colloidal systems, the interplay between the short range attraction and long-range repulsion can lead to a low density associated state consisting of clusters of individual particles. Recently, such an equilibrium cluster phase was also reported for concentrated solutions of
Tibor Szénási et al.
Biochimica et biophysica acta, 1863(1), 310-323 (2016-09-28)
The hallmarks of Parkinson's disease and other synucleinopathies, Tubulin Polymerization Promoting Protein (TPPP/p25) and α-synuclein (SYN) have two key features: they are disordered and co-enriched/co-localized in brain inclusions. These Neomorphic Moonlighting Proteins display both physiological and pathological functions due to