Principaux documents
FEA4 + PFSC/C1
90031402, feline embryo, Fibroblast
About This Item
Code UNSPSC :
41106514
Source biologique:
feline embryo
Mode de croissance:
Adherent
Caryotype:
Not specified
Morphologie:
Fibroblast
Produits:
Not specified
Récepteurs:
Not specified
Nom du produit
FEA4 + PFSC/C1, 90031402
Source biologique
feline embryo
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Not specified
Morphologie
Fibroblast
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Cat Domestic embryo fibroblast
Description de la lignée cellulaire
This cell line is infected with molecularly cloned FeLV (subgroup C). The cells should be handled under laboratory containment level 2.
Application
Virus studies
Milieu de culture
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Procédure de repiquage
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:4 i.e. seeding at 3-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2 37°C.
Autres remarques
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.