Principaux documents
B2.Sp
90030906, bovine spleen, Not specified
About This Item
Code UNSPSC :
41106514
Source biologique:
bovine spleen
Mode de croissance:
Adherent
Caryotype:
Not specified
Morphologie:
Not specified
Produits:
Not specified
Récepteurs:
Not specified
Nom du produit
B2.Sp, 90030906
Source biologique
bovine spleen
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Not specified
Morphologie
Not specified
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Bovine spleen
Description de la lignée cellulaire
Derived from a normal spleen of a new born cow (Bos taurus).
Milieu de culture
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Procédure de repiquage
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Autres remarques
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.