Key Documents
HG00BX15
Millipore
Potassium tellurite
1% (solution)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
K2TeO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.79
Code UNSPSC :
41171614
Conditionnement
pkg of 10 ea (HG00BX15.PK)
Concentration
1% (solution)
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
O=[Te](O)O
InChI
1S/H2O3Te/c1-4(2)3/h(H2,1,2,3)
Clé InChI
SITVSCPRJNYAGV-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable